スキップする
39488
ピリミジンヌクレオシドホスホリラーゼ
recombinant, expressed in E. coli, ≥1300 U/mL
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥36,700
5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥133,000
この商品について
CAS番号:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
Specific activity:
≥1300 U/mL
Recombinant:
expressed in E. coli
¥36,700
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥1300 U/mL
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Application
Pyrimidine nucleoside phosphorylase (PyNPase) may be used as a marker to predict the malignant potential of breast cancer, especially lymph node metastasis[1]. PyNPase is used to study breast cancer, specifically its role in angiogenesis[1].
Biochem/physiol Actions
Pyrimidine nucleoside phosphorylase (PyNPase) is a glycosyltransferase that catalyzes the conversion of pyrimidine nucleoside and phosphate to a pyrimidine base and α-D-ribose 1-phosphate[2]. PyNPase plays a significant role in breast cancer angiogenesis[1].
Other Notes
1 unitは、pH 7.4、25°C、1分間に、各1 μmolのチミジンとリン酸をチミンと2-デオキシリボース1-リン酸に変換する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
N2415540221N3665
specific activity
≥1300 U/mL
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
≥25 units/mg protein
specific activity
≥70 units/mg protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
wgk
WGK 1
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
39488-BULK: + 39488-VAR: + 39488-5ML: + 39488-1ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)