アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
溶解性
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI Key
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N1884-10MG:
N1884-250MG:
N1884-50MG:
N1884-250MG-PW:
N1884-BULK:
N1884-VAR:
N1884-25MG:
N1884-5MG:
試験成績書(COA)