フォーム
crystalline
品質水準
色
off-white
mp
98-101 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(O)C(O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
InChI Key
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N1143-1G-PW:
N1143-5G:
N1143-100MG:
N1143-BULK:
N1143-5G-PW:
N1143-VAR:
N1143-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)