製品名
MRP1 Knockout Caco-2 Cells, one vial
由来生物
human male colorectal tissue (Source Disease: colon adenocarcinoma)
品質水準
フォーム
liquid
テクニック
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
アプリケーション
ADME/TOX
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... ABCC1(4363)
詳細
アプリケーション
Transporter Function in Caco-2 Cells with Targeted P-Glycoprotein, MRP2 and BCRP Gene Knockout Using Zinc Finger Nucleases
Comparison of Function and Relative Transporter Protein Concentrations in Caco-2 Cells with Single and Double Knockouts of the ABCB1, ABCG2, and ABCC2 Genes
Caco-2 Transporter Knockout Cell Based Assays
特徴および利点
- A functional knockout of the MRP1 gene eliminates the reliance on chemical inhibitors to determine if a compound is an MRP1 substrate
- The vial format enables the MRP1 knockout cells to be included in standard drug transporter protocols
- Human assay with no interference from animal inhibitors
- Overcome the limitations of RNAi and knockdown cell lines that arise from remaining transporter functionality
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MTOX1092-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
腸管排出系トランスポーターと薬物吸収に関する論文を報告しました。
We presents an article on The Role of Intestinal Efflux Transporters In Drug Absorption.
臨床試験や規制当局への申請の前に、低分子薬物化合物をスクリーニングするために、Caco-2 細胞ベースのアッセイツールを活用します。
Utilize these Caco-2 cell based assay tools for screening small molecule drug compounds prior to clinical studies and submission to regulatory agencies.