製品名
Caco-2 Engineered Control Cells, one vial of frozen cells
由来生物
human male colorectal tissue (Source Disease: adenocarcinoma)
フォーム
liquid
保管温度
−196°C
詳細
アプリケーション
Transporter Function in Caco-2 Cells with Targeted P-Glycoprotein, MRP2 and BCRP Gene Knockout Using Zinc Finger Nucleases
Comparison of Function and Relative Transporter Protein Concentrations in Caco-2 Cells with Single and Double Knockouts of the ABCB1, ABCG2, and ABCC2 Genes
Caco-2 Transporter Knockout Cell Based Assays
特徴および利点
品質
法的情報
免責事項
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MTOX1000CC-VAR:
MTOX1000CC-1VL:
MTOX1000CC-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
腸管排出系トランスポーターと薬物吸収に関する論文を報告しました。
We presents an article on The Role of Intestinal Efflux Transporters In Drug Absorption.
臨床試験や規制当局への申請の前に、低分子薬物化合物をスクリーニングするために、Caco-2 細胞ベースのアッセイツールを活用します。
Utilize these Caco-2 cell based assay tools for screening small molecule drug compounds prior to clinical studies and submission to regulatory agencies.
関連コンテンツ
創薬ターゲットとリードの特定に向けた確実なスクリーニングには、試験を経てプロセスに適合したハイスループット対応の試薬と機器が必要です。CRO、製薬企業またはバイオ企業における低分子および生物製剤のスクリーニングプロセス、ならびに治療安全性のための厳格な免疫原性試験に適したツールを選びましょう。
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.