スキップする
F0628
フェレドキシン-NADP+ レダクターゼ Spinacia oleracea(ホウレンソウ)由来
lyophilized powder, ≥15 units/mg solid, secondary activity: ≥10 units/mg solid NADPH diaphorase
別名:
フェレドキシン-NADP+オキシドレダクターゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 unit
カートの在庫状況を確認する
¥23,700
5 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥81,900
10 units
カートの在庫状況を確認する
¥182,000
この商品について
CAS番号:
EC Number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥15 units/mg solid
¥23,700
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥15 units/mg solid
foreign activity
NADH diaphorase activity ≤10 units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
フェレドキシン-NADP+レダクターゼは、PSIに対するモル比0.9:3のフェレドキシン可溶性パートナーです。
Application
フェレドキシン-NADP+レダクターゼは in vitroにおける、シアノバクテリアのチラコイド膜における脂肪酸のフェレドキシン依存性不飽和化に使用されました。[1]また、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼの調節にも使用されました。[2]
Spinacia oleracea(ホウレンソウ)由来のフェレドキシン-NADP+レダクターゼは、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)−CP12調製物の活性に対するタンパク質パートナー候補の作用を試験するために使用されています。また、フィコシアノビリン:フェレドキシンオキシドレダクターゼ(PcyA)酵素アッセイの標準アッセイ条件に使用されています。
Biochem/physiol Actions
フェレドキシン-NADP+レダクターゼは、光合成における還元型フェレドキシンから酸化型フェレドキシンへの可逆的変換を触媒します[3]。フェレドキシン-NADP(H)レダクターゼは、色素体、ミトコンドリア、および細菌の酸化還元代謝にNADPHまたは低電位の一電子ドナーを送達する、親水性FAD含有単量体酵素のファミリーを構成します。
フェレドキシン-NADP+レダクターゼは、光合成における還元型フェレドキシンから酸化型フェレドキシンへの可逆的変換を触媒します。[3]フェレドキシン-NADP(H)レダクターゼは、色素体、ミトコンドリア、および細菌の酸化還元代謝にNADPHまたは低電位の一電子ドナーを送達する、親水性FAD含有単量体酵素のファミリーを構成します。[4]
Other Notes
1単位は、ホウレンソウフェレドキシンとNADPの存在下で25℃、pH 7.5で毎分1.0ミリモルのシトクロムCを還元します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F3013P9752F5875
specific activity
≥15 units/mg solid
specific activity
-
specific activity
≥40 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
partially purified powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
foreign activity
NADH diaphorase activity ≤10 units/mg solid
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Hi, how can I prepare a stock solution with the 1 U vial? It's not very clear for me in the specification sheet. I need a 1 uM final concentration of reductase for my assay, how do I prepare a stock solution of it?
    1 回答
    1. The molecular weight of this enzyme has not been analyzed. The enzymatic assay states a solubility of 1 mg/ ml in water.
      Immediately prior to pipetting into cuvette, prepare a solution at 1 mg / mL in cold purified water. Place on ice.
      This solution is stable for a maximum of thirty minutes.
      役に立ちましたか?
  2. Hi there, could you please provide the specific methodology to extract this lyophilized powder from the vial? I didn't know how to extract this ferredoxin-NADP+ reductase from the vial
    1 回答
    1. The vials contain less than 1mg solid so reconstituting the whole vial is recommended.