Merck
MSKT0002
Sigma-Aldrich
SOLu-Trypsin Rapid Digestion Kit
Proteomics grade
別名:
Rapid Trypsin, Recombinant Trypsin for Protein Digestion in Mass Spectrometry, rTrypsin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105331
NACRES:
NA.78
グレード
Proteomics Grade
形状
solution
適合性
suitable for mass spectrometry
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
SOLu-Trypsin Rapid Digestion Kit (MSKT0002) consists of 400 ug of solution-stable trypsin (EMS0004) suitable for protein sequencing, and 30 mL of Rapid Digestion Buffer (EMS0009), allowing for trypsin digestion in one hour at 60°C. Trypsin should be used at a 1:10 enzyme:substrate ratio in Rapid Digestion Buffer, which can be substituted into existing user workflows.
特徴および利点
  • Provides a fast and efficient method for protein digestion.
  • Removal of denaturants by offline desalting is not necessary, which further shortens the time for sample preparation.
  • Compatible with a variety of sample types, reduction and alkylation protocols, and downstream workflows.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reliable and reproducible results in mass spectrometry proteomics analyses are highly dependent on robust sample preparation.