スキップする
TT0010
トリプシンスピンカラム
Utilizes TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a 20 µm silica support, ensuring minimal chymotryptic activity, suitable for mass spectrometry
別名:
Immobilized TPCK- treated Trypsin, Immobilized Trypsin
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 ea
カートの在庫状況を確認する
¥60,500
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.56
¥60,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
トリプシンスピンカラム,
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
General description
15分間で分解するProteomics Grade Trypsinの利点を生かした製品です。効率的なトリプシン分解は質量分析サンプル調製の鍵となり、プロテオミクス解析に不可欠です。従来のトリプシン分解は18時間かかっていましたが、同様の分解を、このTrypsin Spin Column(Proteomics Grade)では15分で行えます。
高度に精製されたTPCK処理ブタトリプシンを、非特異的吸着を最小化するため化学的に処理されたシリカ(20ミクロン球状)に固定し、超マイクロスピンカラムに充填しています。溶出されたペプチドは、そのままMS分析に使用でき、追加の洗浄は全く必要ありません。100 μL以下の小容量サンプルの迅速なタンパク質分解に最適です。Trypsin Spin Columnは、MSサンプル調製のまさに新しい飛躍といえます。
Features and Benefits
Discover the advantages for yourself!
  • 15 minute digestion
  • Ideal for 10 to 100 μg of protein sample
  • Minimal chymotryptic activity
  • No additional clean-up required
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T7575PP0100EMS0005
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)