安全性情報
MDT100
Sigma-Aldrich
組織マーキング色素キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NA.47
製品MDT100は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニック
microbe id | staining: suitable
品質水準
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
摘出手術標本のオリエンテーション用にデザインされたものです。組織標本の断端を永久にマーキングするこの方法は、皮膚癌を検査する外科医や病理医に非常に有用です。標本の複数の断端をマーキングするこの方法は、Dr. Frederick Mohsが最初に報告しました。2オンスボトル入りの色素5種:青、黒、黄、赤、緑。便利なホルダーと塗布スティック。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Red Dye (R3780) 2 oz
  • Green Dye (G4421) 2 oz
  • Blue Dye (B8186) 2 oz
  • Yellow Dye (Y0146) 2 oz
  • Black Dye (B8311) 2 oz
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hong Bae Kim et al.
Technology in cancer research & treatment, 19, 1533033820948051-1533033820948051 (2020-09-29)
Tissue electrolysis is an alternative modality that uses a low intensity direct electric current passing through at least 2 electrodes within the tissue and resulting electrochemical products including chlorine and hydrogen. These products induce changes in pH around electrodes and
Hong Bae Kim et al.
Technology in cancer research & treatment, 19, 1533033820948051-1533033820948051 (2020-09-29)
Tissue electrolysis is an alternative modality that uses a low intensity direct electric current passing through at least 2 electrodes within the tissue and resulting electrochemical products including chlorine and hydrogen. These products induce changes in pH around electrodes and
Jing Chang et al.
Technology in cancer research & treatment, 19, 1533033820957022-1533033820957022 (2020-09-12)
Doxorubicin (DOX) has antitumor effects mediated by cell viability inhibition and by inducing cellular apoptosis. However, it has limited use in clinical applications due to various factors such as hydrophobicity, dose-dependent toxicity effects on normal tissues, short cycle retention time