安全性情報
MD045004
Sigma-Aldrich
M9 SeMET High-Yield Growth Medium Kit
for the preparation of 50 liters of medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
M9 SeMET (selenomethionine) High-Yield Growth Medium Kitは、IPTG誘導性の細菌発現系における細胞培養に使用し、MAD法による結晶研究用SeMET標識タンパク質を産生します。本キットは、細胞増殖手順が簡素化されており、滅菌も化学物質の秤量も必要とせず、順番に成分を加えるだけですので、時間とコストの節約になります。M9 SeMET High-Yield Growth Medium Kitは、構造ゲノミクスの諸研究室での検証と最適化により、細胞の収量が2倍になり、タンパク質産生効率が高められています。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • M9 salts (P/N/C) + non-inhibitory amino acid cocktail (Part A) 50 pouches/set
  • Mineral Supplements (Part B) 2 x 250
  • Antibiotics + Vitamins (Part C) 1 ea
  • Inhibitory Amino Acid Cocktail + SeMet (Part D) 4 pouches/set
  • IPTG (Part E) 1 pouch/set
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sambrook, J., and Russell, D.W.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (2001)