無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
濃度
50 ×
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- クロメラ類感染に対するサンゴの応答を調べるためのChromera velia CCMPs2878の培養
- Symbiodinium 株の単藻ストックを培養するための バルト海の海水の濃縮
- Chaetoceros affinis (CA)種菌を培養するための水培養培地におけるサプリメントとして
その他の調製法
再構成
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
G0154-500ML:
G0154-BULK:
G0154-100ML:
G0154-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Phycology media can be prepared from concentrated solutions or from powdered salt mixtures. The concentrated solutions are complete, including vitamins, and should be stored frozen.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.