安全性情報
767972
Sigma-Aldrich
Cell Free Amino Acid Mixture-15N
5-100 mM in water, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,500
¥26,500
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.12
¥26,500
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
濃度
5-100 mM in water
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
This product suitable as source of Stable Isotope Labeled amino acids for Cell Free Protein Synthesis. For Mass Spec applications, consider product 909653, Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixture for Mass Spec.
The product may appear turbid, due to the relatively high concentration of tyrosine. Once diluted for use, solution should be clear.
包装
1 mL aqueous solution of all 20 amino acids.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
アナリシスノート
Amino acid concentrations vary by lot. Please refer to the specific lot Certificate of Analysis.
Approximate concentrations (mM):
ASP 60
THR 35
SER 35
GLU 40
PRO 20
GLY 100
ALA 100
VAL 40
MET 10
ILE 30
LEU 45
TYR 10
PHE 16
HIS 5
LYS 15
ARG 10
GLN 20
ASN 20
TRP 20
CYS 20
必要ですが提供されていません
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
767972-1EA:
767972-BULK:
767972-1EA-PW:
767972-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Filippo Caschera et al.
BioTechniques, 58(1), 40-43 (2015-01-22)
Here we present a procedure for preparing amino acid mixtures--having both the desired composition and a physiological pH--at high concentrations for cell-free expression systems. Up to 2.1 mg/mL of active protein was synthesized in batch mode reactions with an all