Merck
MAK499
Sigma-Aldrich
Glutamate Dehydrogenase (GDH) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Assay Kit for Glutamate Dehydrogenase Activity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アプリケーション
agriculture
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer; gastrointestinal diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Glutamate dehydrogenase (GLDH) is an enzyme which catalyzes the interconversion of glutamate and α-ketoglutarate. Elevated blood serum GLDH levels indicate liver damage; thus, GLDH plays an important role in the study of liver disease, especially in combination with aminotransferases. Transgenic plants expressing microbial GLDHs are improved in tolerance to herbicide, water deficit, and pathogen infections.
特徴および利点
  • Linear detection range: 0.4 to 80 U/L for 30 minute reaction. Detection Limit of 0.1 U/L for 120 minute reaction.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for glutamate dehydrogenase activity determination in biological samples (e.g. plasma, serum, urine, tissue, and culture media.)
原理
The non-radioactive, colorimetric Glutamate Dehydrogenase (GDH) Assay Kit is based on the reduction of the tetrazolium salt MTT in a NADH-coupled enzymatic reaction to a reduced form of MTT which exhibits an absorption maximum at 565 nm. The increase in absorbance at 565 nm is directly proportional to the enzyme activity.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)