詳細
Pyridine nucleotides play an important role in metabolism and, thus, there is continual interest in monitoring their concentration levels. Quantitative determination of NADP+ /NADPH has applications in research pertaining to energy transformation and redox state of cells or tissue.
特徴および利点
- The linear detection range of the kit is 0.1 µM to 10 µM NADP+ /NADPH
- Compatible with high-throughput handling systems.
- Convenient, the procedure involves adding a single working reagent, and reading the optical density at time zero and 30 minutes at room temperature.
適合性
The kit is suitable for detection of NADP+ /NADPH concentrations and ratios in cell or tissue extracts.
原理
The NADP/NADPH Assay Kit is based on a glucose dehydrogenase cycling reaction, in which the formed NADPH reduces a formazan (MTT) reagent. The intensity of the reduced product color, measured at 565 nm, is proportionate to the NADP+ /NADPH concentration in the sample. This assay is highly specific for NADP+ /NADPH and is not interfered by NAD+ /NADH.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)