Merck
11746081001
Roche
亜硝酸塩/硝酸塩比色試験キット
sufficient for ~64 assays, pkg of 1 tests (5 components), suitable for water monitoring
別名:
亜硝酸塩, 比色分析検査, 硝酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
使用法
sufficient for ~64 assays
包装
pkg of 1 tests (5 components)
メーカー/製品名
Roche
アプリケーション
water monitoring
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
直線性
この比色定量法は、サンプル溶液中の亜硝酸塩または硝酸塩0.02~5.00 mg/Lで直線性を示します。
検出限界:亜硝酸塩または硝酸塩0.02 mg/L
特異性
提示されている条件下で、硝酸還元酵素は硝酸イオンと特異的に反応します。
アプリケーション
水、廃水、環境サンプル、植物由来物質、食品材料、医薬品、化粧品、生体サンプル中の亜硝酸塩や硝酸塩を測定する半微量分析法です。亜硝酸塩/硝酸塩の比色定量キットは、アロキサン糖尿ウサギおよび正常血糖ウサギにおけるカタラーゼおよびスーパーオキシドジスムターゼなどの抗酸化酵素に対するミルテ油(Myrtii oleum)の in vivo作用を推定する研究に用いられました。
包装
1つのキットに5種類の試薬が含まれます。
調製ノート
標準溶液:標準溶液の調製
  • ボトル1の液を希釈せずに使用します。使用前に15~25℃にしてください。
  • 補酵素タブレット1個をビーカーに入れ、ボトル1の液3 mLで溶解します。付属のピンセットで補酵素タブレットを取り除きます。この操作で得た液が反応液2で、12回の硝酸塩測定が可能です。使用前に15~25℃にしてください。
  • ボトル3の内容物を2回蒸留水0.7 mLで溶解し、溶液3とします。
  • ボトル4 1本分の内容物を希釈せずに使用します。
  • ボトル5 1本分の内容物を希釈せずに使用します。
保管条件(標準溶液):
  • 反応液2は使用直前に調製してください。
  • 硝酸還元酵素溶液は2~8℃で2週間安定です。
  • 呈色試薬I溶液は2~8℃で3ヵ月間安定です。
  • 呈色試薬II溶液は2~8℃で3ヵ月間安定です。
その他情報
ライフサイエンス研究用です。診断検査には使用できません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Potassium phosphate buffer, stabilized, pH 7.5
  • NADPH, tablets, each containing NADPH and stabilizers
  • Nitrate reductase, lyophilized, 8 U
  • Color Reagent I, consisting of sulfanilamide and stabilizers
  • Color Reagent II, consisting of N-(1-naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride and stabilizers
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Emma Gracia-Lor et al.
Chemosphere, 87(5), 453-462 (2012-01-10)
A survey on the presence of pharmaceuticals in urban wastewater of a Spanish Mediterranean area (Castellon province) was carried out. The scope of the study included a wide variety of pharmaceuticals belonging to different therapeutical classes. For this purpose, 112
Aylin Sepici-Dincel et al.
Journal of ethnopharmacology, 110(3), 498-503 (2006-11-15)
In this study we aimed to evaluate the in vivo effects of myrtle oil (myrtii oleum) on the antioxidant enzymes such as superoxide dismutase and catalase, the levels of malondialdehyde in liver tissues as an index of lipid peroxidation and