1. There is no specific recommended amount of protein per well for testing. It is best to optimize this by testing a range of dilutions to determine the most effective concentration for the specific sample being used.
2. The assay buffer does not contain any inhibitors.
3. Mild sonication can be used instead of a dounce homogenizer, with low amplitude and short pulses, while keeping the samples on ice throughout the sonication process.
おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
immunological diseases; cancer
詳細
特徴および利点
適合性
原理
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
-
1. What is the recommended concentration of protein to use per well?
2. Do the IDO kit buffers contain inhibitors for endogenous enzymes that may metabolize N-formylkynurinine?
3. Will anything in the kit be affected by using sonication instead of a dounce homogenizer?1 回答-