The use of a clean-up kit for plant growth media samples, considering that they are not a validated sample type for Methionine testing is recommended. Dilute the sample, likely at least 1:1000, to mitigate any matrix effects, with potential adjustments to the dilution based on performance at this ratio.
おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
詳細
特徴および利点
適合性
原理
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
-
Would the cleanup procedure and dilution of the sample be expected to help with the issue of high background fluorescence in the no-enzyme control samples for the product MAK347? Also, could the acidic pH of the samples (pH 5.7) be an issue, considering the medium's lack of buffering capacity?
1 回答-