Merck
MAK299
Sigma-Aldrich
NNMT Inhibitor Screening Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.84
検出方法
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cancer; neurological disorders
保管温度
−70°C
詳細
N′-Nicotinamide Methyltransferase (NNMT) (E.C. 2.1.1.1) catalyzes the N-methylation of nicotinamide, pyridines, and other analogues using S-adenosyl methionine (SAM) as the donor resulting in the production of 1-methylnicotinamide (MNA). NNMT plays a significant role in the regulation of metabolic pathways and is expressed at markedly high levels in several kinds of cancers, neurodegenerative diseases, obesity and diabetes, indicating it is a potential molecular target for therapy.
適合性
Suitable for screening/studying/characterizing potential inhibitors of N′-Nicotinamide Methyltransferase (NNMT).
原理
This NNMT inhibitor screening kit utilizes SAM as the methyl group donor and nicotinamide as the substrate. NNMT methylates nicotinamide generating S-adenosylhomocysteine (SAH) and 1-methylnicotinamide. The SAH is hydrolyzed by SAH hydrolase to form homocysteine, the free thiol group of which is detected using the Thiol Detecting Probe, generating an enhanced fluorescence signal (λex = 392 nm/ λem = 482 nm). In the presence of an NNMT inhibitor, the enzymatic activity is inhibited resulting in decreased fluorescence. This assay kit is a simple, sensitive, and rapid tool to screen potential inhibitors of NNMT.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
84.2 °F
引火点(℃)
29 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)