Merck
MAK191
Sigma-Aldrich
Carrez Clarification Reagent Kit
Sufficient for 100 tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
使用法
sufficient for 100 tests
保管温度
room temp
詳細
The Carrez Clarification Reagent Kit is suitable for the preparation of samples for the analysis of small molecules such as carbohydrates, alcohols, aldehydes, and organic acids. The samples might contain proteins, fats, and redox compounds that interfere with the analysis.
アプリケーション
The Carrez Clarification Reagent Kit can be used for the preparation of food (such as meat, cereal, or milk) or blood for further analysis (such as HPLC or bioassays). The reagents in this kit cannot be used to prepare samples that contain or may be converted to ascorbate, ammonia, or citrate in enzyme-based assays.
適合性
Suitable for the clarification of food, beverage, and other samples for use in downstream analyses.
原理
The Carrez Clarification Reagents remove interfering compounds from the analytes and are more simple, less expensive, and less time-consuming than using spin filters.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Carrez Reagent I
  • Carrez Reagent II
以下による置換
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Effect of convective drying pretreatment on the physicochemical properties of black garlic.
Rios-Rios KL, et al.
Acta horticulturae, 1194, 845-852 (2018)