製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
自己発火温度
1112 °F
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
8.5-10 (25 °C, 408 g/L)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- as a component of citrate-acetate buffer for hydroxyproline assay
- to prepare buffered salt solutions for ultrafiltration experiments
- to prepare acetate buffer solution for the electrochemical synthesis of indium tin oxide/gold nanoparticles/nickel oxide/poly(Pyrrole-N-propionic acid) (ITO/GNPs/NiO/poly(PPA)) electrode
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7670-VAR:
S7670-BULK:
S7670-250G:4548173211442
S7670-500G:4548173211459
S7670-1KG:4548173211435
S7670-5KG:4548173211466
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック