Although the standard that has been tested is recombinant human renin, theoretically the kit should be suitable for all other species.
おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... REN(5972)
rat ... REN(24715)
関連するカテゴリー
詳細
適合性
原理
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Species that this assay works on?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Does the kit MAK157 contain any Renin inhibitor? If so, how much Renin inhibitor should be added, and at what step of the assay should it be added in order to determine the Renin activity?
1 回答-
The kit MAK157 does not contain any Renin inhibitor. To confirm the activity using this kit, researchers can use a RENIN INHIBITOR separately.The amount of inhibitor to use and the step to use the Renin inhibitor can be referred to from published literature.