The information regarding the requested excel sheet is available on the website under Features and Benefits -> Supportive calculator.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥90,400 |
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352202
¥90,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
usage
sufficient for 200 fluorometric tests
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
アンジオテンシンI変換酵素(ACE)活性アッセイは、合成蛍光発生ペプチドの開裂に基づきます。測定された蛍光は、存在するACE活性に正比例します。反応は以下のように要約されます。 ACE
ACE蛍光発生担体———————> 開裂されたACE基質+蛍光生成物(λex 320 nm/λem 405 nm)
キットのACE Positive Controlは、ACE阻害剤のスクリーニングに使用できます。このキットには、1.5~110 mUのACE活性の線形範囲があります。
アンジオテンシン変換酵素(ACE)は、血圧、電解質バランス、および血管リモデリングの調節に果たす役割でよく知られている、レニン-アンジオテンシン系(RAS)の重要なコンポーネントです1,2。ACEは、主に肺の毛細血管にありますが、内皮細胞や腎臓上皮細胞にも見られます3。このホルモン系は、体液量も調節します。レニンは、アンジオテンシノーゲンからいくつかのアミノ酸を開裂してアンジオテンシンIを生成します。次に、ACEはアンジオテンシンIを加水分解し、活性なアンジオテンシンIIを生成します。また、アンジオテンシンIIは副腎皮質を刺激してアルドステロンを分泌させますが、これは腎臓によるナトリウムの再吸収を刺激して血圧上昇も引き起こします1。ACEはRASを調節する重要な機能を示すため、ACE阻害は、高血圧、心不全、糖尿病性腎症といった心血管疾患の治療を目的とする薬物への有望なアプローチになりました。
検出範囲:1.5~110 mUのACE活性
キットのACE Positive Controlは、ACE阻害剤のスクリーニングに使用できます。このキットには、1.5~110 mUのACE活性の線形範囲があります。
アンジオテンシン変換酵素(ACE)は、血圧、電解質バランス、および血管リモデリングの調節に果たす役割でよく知られている、レニン-アンジオテンシン系(RAS)の重要なコンポーネントです1,2。ACEは、主に肺の毛細血管にありますが、内皮細胞や腎臓上皮細胞にも見られます3。このホルモン系は、体液量も調節します。レニンは、アンジオテンシノーゲンからいくつかのアミノ酸を開裂してアンジオテンシンIを生成します。次に、ACEはアンジオテンシンIを加水分解し、活性なアンジオテンシンIIを生成します。また、アンジオテンシンIIは副腎皮質を刺激してアルドステロンを分泌させますが、これは腎臓によるナトリウムの再吸収を刺激して血圧上昇も引き起こします1。ACEはRASを調節する重要な機能を示すため、ACE阻害は、高血圧、心不全、糖尿病性腎症といった心血管疾患の治療を目的とする薬物への有望なアプローチになりました。
検出範囲:1.5~110 mUのACE活性
Application
- 組織/細胞溶解物、血清、血漿中のACE1活性の検出
- ACE阻害薬のスクリーニングが可能
Features and Benefits
私たちの経済的なACEキットは、時間と労力も節約します:
- 血清や血漿などのさまざまなサンプル中のACE濃度を測定するための、シンプル、迅速、高感度、および直接的な方法です。
- ACE阻害薬のスクリーニングができます。
- 役に立つ計算表(計算表のエクセルファイルをダウンロードするにはここをクリックしてください)で、実験のニーズに基づいて必要な試薬を算出でき、実験データに基づいて結果を解析できます。
- 使いやすい: 複数の試薬を秤量したり混合したりする必要はありません
- 簡易説明ベンチカード – 実験の成功を保証します
- 1つのキットで多くの実験 - 200回の試験に十分な試薬が含まれています。
Other Notes
ACEの1ユニットは、37°Cのアッセイ条件下で担体から1 nmol/分の蛍光生成物を放出する酵素の量として定義されます。このキットには、200回の試験に十分な試薬が含まれています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 200 fluorometric tests | description culture supernatant, clone 2E2, from mouse | description sufficient for 100 colorimetric tests | description - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| usage sufficient for 200 fluorometric tests | usage - | usage sufficient for 100 colorimetric tests | usage sufficient for 200 colorimetric test |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice |
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan