おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
rheumatological diseases; gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... XDH(7498)
mouse ... XDH(22436)
rat ... XDH(497811)
詳細
キサンチンオキシダーゼ(XO)は、ヒポキサンチンからキサンチンへ、キサンチンから尿酸および過酸化水素への連続酸化を触媒します。ヒトおよびその他の霊長類ではXOがプリン異化作用の最終段階を制御し、通常は肝臓および腸粘膜で見られます。げっ歯類でのXOは、ほとんどの組織で広く発現します。一般にXO活性は血液では非常に低い一方、肝臓の損傷によってXOが血液中に放出される可能性があります。XOは痛風および心血管疾患の病因になる可能性があり、このような状態ではXOの活性または発現が増加する可能性があります。
アプリケーション
キサンチンオキシダーゼ活性アッセイキットは、血清試料中のキサンチンオキシダーゼの測定に使用されています。
適合性
組織、細胞、血清など、さまざまな試料でのキサンチンオキシダーゼ測定に適しています
原理
キサンチンオキシダーゼ活性アッセイキットは、さまざまな生体試料のXO活性を測定するための簡単かつ直接的な手順を提供します。XO活性は、生成された過酸化水素に比例する比色定量的(570 nm)/蛍光定量的(λex = 535/λem = 587 nm)生成物をもたらす結合酵素アッセイによって測定されます。1単位のXOは、キサンチンの酸化を触媒して25 °Cで1.0 μモル/分の尿酸と過酸化水素を生成する酵素の量として定義されます。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Probiotic therapy alleviates hyperuricemia in C57BL/6 mouse model.
Biomedical Research, 28(5) (2017)
PLoS pathogens, 17(7), e1009712-e1009712 (2021-07-30)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) has evolved to evade host innate immunity by interfering with macrophage functions. Interleukin-1β (IL-1β) is secreted by macrophages after the activation of the inflammasome complex and is crucial for host defense against Mtb infections. We have previously
BMC chemistry, 13(1), 53-53 (2019-08-07)
Hesperitin, a naturally occurring flavonoid was hybridized with phenolic acids to evaluate its potential to inhibit the activity of xanthine oxidase (XO), a key enzyme which catalyses xanthine to uric acid which is found to be associated with gout and
PloS one, 16(6), e0253572-e0253572 (2021-07-01)
In the present study, in silico predictions and molecular docking were performed on five clerodane diterpenes (1-5) from Polyalthia longifolia seeds to evaluate their potential as xanthine oxidase (XO) inhibitors. The initial screening was conducted by target prediction using TargetNet
BMC chemistry, 13(1), 71-71 (2019-08-07)
Xanthine oxidase is an important enzyme of purine catabolism pathway and has been associated directly in pathogenesis of gout and indirectly in many pathological conditions like cancer, diabetes and metabolic syndrome. In this research rutin, a bioactive flavonoid was explored