SML2363
AST487
≥98% (HPLC)
別名:
1-(4-((4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(4-(6-(methylamino)pyrimidin-4-yloxy)phenyl)urea, AST 487, AST-487, N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-[[6-(methylamino)-4-pyrimidinyl]oxy]phenyl]urea, NVP-AST 487, NVP-AST-487, NVP-AST487
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN1CCN(CC2=C(C(F)(F)F)C=C(NC(NC3=CC=C(OC4=NC=NC(NC)=C4)C=C3)=O)C=C2)CC1
InChI
1S/C26H30F3N7O2/c1-3-35-10-12-36(13-11-35)16-18-4-5-20(14-22(18)26(27,28)29)34-25(37)33-19-6-8-21(9-7-19)38-24-15-23(30-2)31-17-32-24/h4-9,14-15,17H,3,10-13,16H2,1-2H3,(H,30,31,32)(H2,33,34,37)
InChI Key
ODPGGGTTYSGTGO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2363-VAR:
SML2363-5MG:
SML2363-BULK:
SML2363-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)