おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アスパルテート、すなわちアスパラギン酸のカルボン酸塩陰イオンは、タンパク質合成および多数の他の細胞の生化学的経路に関与する酸性の非必須アミノ酸です。アスパラギン酸は前駆体であるイノシン一リン酸の合成によるヌクレオチド合成に寄与します。尿素回路において、アスパラギン酸は尿素形成のため窒素基を提供する重要な代謝物です。アスパラギン酸は、ミトコンドリア膜を通して還元当量を移送するアスパラギン酸-リンゴ酸シャトルの一部として酸化的リン酸化反応にも重要です。
アプリケーション
Aspartate Assay Kitは溶原性ブロス(LB)培地で培養された神経細胞およびLactococcus lactis(ラクトコッカス・ラクティス)株中のアスパラギン酸レベルの測定に使用されています。
適合性
Aspartate Assay Kit(アスパラギン酸アッセイキット) は細胞および組織培養液の上澄、尿、血漿、血清および他の生体試料中のアスパラギン酸の検出に適しています。
原理
アスパラギン酸濃度は、アスパラギン酸存在量に比例する比色分析(570 nm)/蛍光分析(λex=535/λem=587nm)の生成物を生じる共役酵素アッセイによって測定されます。 このキットのための典型的な発見の範囲は2~10 nmole(比色分析)および0.2~1 nmole(蛍光分析)です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Role of the Malate-Aspartate Shuttle on the Metabolic Response to Myocardial Ischemia
Journal of Theoretical Biology, 254(2), 466-475 (2008)
The Journal of clinical investigation, 129(11), 4708-4723 (2019-08-09)
Cancer-associated mutations in the spliceosome gene SF3B1 create a neomorphic protein that produces aberrant mRNA splicing in hundreds of genes, but the ensuing biologic and therapeutic consequences of this missplicing are not well understood. Here we have provided evidence that
Influence of ketamine on amino acid neurotransmitters secretion by nerve cells in vitro.
Bangladesh Journal of Pharmacology, 11(S1), 55-60 (2016)
The Impact of Inflammation on Pancreatic β-Cell Metabolism, Function and Failure in T1DM and T2DM: Commonalities and Differences.
Type 1 Diabetes, 125-165 (2013)
Essentials of medical biochemistry: with clinical cases.
ESSENTIALS OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2011 null