おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
pediatric diseases; neonatal diseases
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- Galactose assay kit has been used in the determination of reactor galactose concentration.[3]
- It has been used in D-galactose assay using the galactose oxidase enzymatic microreactor.[4]
- It has also been used in the general synthesis and characterization of O-(2-aminoethyl)-O′-galactosyl polyethylene glycol (H2N-PEG-GAL) derivative.[5]
適合性
原理
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)