Merck
M9437
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
48 wells (suspension culture with lid)
別名:
培養プレート, 培養皿, Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥84,650
¥84,650
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥84,650
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥84,650
Check Cart for Availability
物質
flat clear wells
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 1 ea (single packed)
メーカー/製品名
Greiner 677102
サイズ
48 wells
ウェル容積
1.7 mL
ウェル有効容積
0.5- 1.0 mL
clear
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Greiner CELLSTAR® multiwell culture plate is a 48-well clear, polystyrene platedesigned for cell culture. It comes with a hydrophobic surface for suspensioncultures and hybridoma cells and includes a lid with condensation rings. Eachplate is sterile and single-packed for easy use.
特徴および利点
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-Cytotoxic
  • Single position lids to preventcross-contamination
  • High clarity and lowautofluorescence for clear observation of cell cultures
  • Contains single position lids toprevent cross-contamination
  • Lid enables optimal gas exchangewith minimal evaporation
  • Alphanumeric well coding foreasy identification and tracking
  • Seamless integration withautomated systems
  • Convenient, easy-to-openpackaging
  • Sterile and non-pyrogenic
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)