Merck
M8812
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
24 wells (TC treated with lid)
別名:
培養プレート, 培養皿, Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥70,310
¥70,310
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥70,310
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥70,310
Check Cart for Availability
物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 1 ea (single packed)
メーカー/製品名
Greiner 662160
サイズ
24 wells
有効容積
0.5 mL (1.5 mL)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレートは、細胞培養用に設計された24ウェルの透明なポリスチレンプレートです。表面は組織培養(TC)処理済みで、凝縮リング付きの蓋が付属しています。各プレートは滅菌済みで、使いやすいように個包装されています。
アプリケーション
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレートは、以下の用途に使用されています:
  • カプセル化された糸球体(ヒト)の培養
  • 前中間中胚葉、腎細管、2D集合管前駆細胞(CDP)の誘導
  • 医療グレードのチタン合金の製造
特徴および利点
  • 細胞接着促進のための組織培養(TC)処理表面
  • 検出可能な量のDNase、RNase、ヒトDNAを含まない
  • 細胞の生存性・完全性を維持
  • シングルポジションの蓋で交差汚染を防止
  • 細胞培養物を明確に観察するための高透明度・低自己蛍光
  • 交差汚染を防止できるシングルポジションの蓋を同梱
  • 蒸発を最小限に抑えて最適なガス交換を実現する蓋
  • 英数字でのウェルのコーディングにより容易な識別と追跡が可能
  • 自動化システムとのシームレスな統合
  • 簡便で開けやすい包装
  • 1ウェルあたりの増殖面積:1.9 cm²
  • 1ウェルあたりの作業容量:0.5~1.5 mL
  • 無菌かつパイロジェンフリー。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
関連コンテンツ
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.