Merck
M7510
Sigma-Aldrich
β,γ-メチレンアデノシン5′-三リン酸 二ナトリウム塩
≥95%, solid
別名:
AMP-PCP 二ナトリウム塩, アデニリルメチレンジホスホン酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥29,400
10 MG
¥36,100
25 MG
¥100,000
100 MG
¥175,000
¥29,400
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥29,400
10 MG
¥36,100
25 MG
¥100,000
100 MG
¥175,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N5Na2O12P3
CAS番号:
分子量:
549.17
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥29,400
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
white
溶解性
H2O: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.2Na/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-31(24,25)28-30(22,23)4-29(19,20)21;;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t5-,7-,8-,11-;;/m1../s1
InChI Key
KZCUOVRMGTZINH-LYYWGVPGSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
β,γ-メチレンアデノシン5′-三リン酸二ナトリウム塩は、イオン対高速液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析(HPLC-MS/MS)を用いたUDP-ヘキソース分析において、内部標準物質として使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
ATPよりも強力なP2Xプリン受容体の選択的アゴニストですが、α,β-メチレン-L-アデノシン5′-三リン酸と比べると作用は劣っています。
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のP2受容体:P2Xイオンチャネルファミリーのページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
物理的形状
吸湿性の固体です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M7510-10MG:
M7510-5MG:
M7510-VAR:
M7510-100MG:
M7510-BULK:
M7510-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mannose inhibits hyaluronan synthesis by down-regulation of the cellular pool of UDP-N-acetylhexosamines
Jokela TA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(12), 7666-7673 (2008)
Trezise, D.J., et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 35, 603-603 (1995)
O'Connor, S.E., et al.
British Journal of Pharmacology, 10, 640-640 (1990)
Pil Joong Chung et al.
FEBS letters, 583(13), 2249-2254 (2009-06-10)
Histone deacetylases (HDACs) are known to function in the nucleus. Here, we report on the organellar localization of three rice HDACs, OsSIR2b, OsHDAC6, and OsHDAC10. The 35S:OsSIR2b-GFP and 35S:OsHDAC10-GFP constructs were introduced into tobacco BY2 cells. Co-localization analysis of the
Tony DeFalco et al.
Developmental biology, 352(1), 14-26 (2011-01-25)
During the differentiation of the mammalian embryonic testis, two compartments are defined: the testis cords and the interstitium. The testis cords give rise to the adult seminiferous tubules, whereas steroidogenic Leydig cells and other less well characterized cell types differentiate