Merck
687189
Sigma-Aldrich
2-メチル-3-ブチン-2-アミン
95%
別名:
1,1-ジメチルプロパルギルアミン, 3-アミノ-3-メチル-1-ブチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N
CAS番号:
分子量:
83.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4237
bp
79-80 °C/760 mmHg
密度
0.79 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(N)C#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3
InChI Key
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
687189-VAR:
687189-5G:
687189-BULK:
試験成績書(COA)