スキップする
B3756
8-ブロモアデノシン5′-三リン酸 ナトリウム塩
≥90% (HPLC)
別名:
8-Br-ATP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
化学式:
C10H15N5O13P3Br
CAS番号:
分子量:
586.08
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H15BrN5O13P3.Na.H/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(18)5(17)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;
InChI key
BWSZHFBRMPXNSH-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Bromoadenosine 5′-triphosphate (8-Br-ATP) is as an ATP analogue used in conjunction with other ATP analogues to study and resolve ATP-site binding effects on receptor and enzyme function and specificity.
Biochem/physiol Actions
P2Xプリンレセプタ-のアゴニストであり、ATPと同等の反応性があります。
Other Notes
8-ブロモ型のアデノシン5'-三リン酸です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A26209ATPD-ROB7880
ATP Disodium salt
Roche
ATPD-RO
ATP
description
≥90% (HPLC)
description
99%
description
Disodium salt
description
≥97% (HPLC), powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
-
form
crystals
form
powder
保管分類
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)