Merck
MXSMCMC24
Millipore
Milliflex® プレフィルドメディアカセット
MacConkey Agar, for lactose-fermenting bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
別名:
マッコンキー寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
認証
International standards
品質水準
無菌性
aseptically filled
フォーム
plate (pre-poured agar)
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
clear dark red
入力
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis® System
coliforms
lactose-fermenting bacteria
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milliflex®カセットは、すぐ使える寒天ベースの培地です。便利かつ迅速で信頼性の高いバイオバーデン試験のため、Milliflex®またはMilliflex Oasis®システムとともに使用します。この充填済み寒天カセットは、品質を保証し外因性汚染のリスクを回避しつつ、微生物汚染検査のワークフローを合理化するために役立ちます。各プレートは3つの部分から成り、培地約10 mLが入っています。マッコンキー寒天培地は大腸菌群と E. coliを分離するための選択培地です。培地に含まれる胆汁酸塩とcrystal violetは、グラム陽性細菌群の増殖を大きく阻害します。乳糖とpH指示薬のニュートラルレッドを用いて乳糖分解を検出します。乳糖発酵性細菌と乳糖非発酵性細菌を区別するのに有用です。グラム陰性細菌の分離にも役立ちます。
アプリケーション
マッコンキー寒天培地充填済みMilliflex®カセットは、バイオバーデン試験、水モニタリング、および一般的な微生物学的分析に使用されています。医薬品および化粧品産業で広く用いられています。
規格
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater、米国薬局方、欧州薬局方
培地
マッコンキー
アナリシスノート
QC生物
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
ネガティブコントロールとしてS. aureus (ATCC 6538)
乳糖発酵生物は赤色(沈殿した胆汁の領域の有無を問わない)になります。非乳糖発酵生物は無色~白色のコロニーになります。Crystal violetと胆汁酸塩が、グラム陽性微生物、とくにEnterococciStaphylococciを抑制します。
標的微生物:乳糖発酵性細菌および大腸菌群
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
MXSMCMC24:
試験成績書(COA)