Merck
70191
Millipore
ミューラー・ヒントン寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
MH寒天培地;抗菌剤感受性試験培地;ディスク拡散試験培地
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,380
500 G
¥24,400
2.5 KG
¥50,300
¥6,380
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,380
500 G
¥24,400
2.5 KG
¥50,300
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
¥6,380
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 17.0 g/L
beef infusion solids, 2.0 g/L
casein hydrolysate, 17.5 g/L
starch, 1.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
microbiology
保管温度
10-30°C
適合性
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for bacteria (General Media)
詳細
ミューラー・ヒントン寒天培地は、ディスク拡散法(Kirby Bauer法)を用いた抗菌薬感受性検査用に特別に設計されています。以下の理由から、抗生物質感受性試験の理想的な培地としてCLSIより推奨されています:
  • バッチ間での再現性が良好です
  • トリメトプリム、スルホンアミド、テトラサイクリンなどの特定の阻害剤が不十分です
  • 偏好性/非偏好性を問わず細菌性病原体の増殖をサポートします
  • 培地中のデンプンが毒素を吸収することで、抗生物質への干渉を妨ぎます
  • 軟寒天のため、抗生物質をよく拡散します
ミューラー・ヒントン寒天培地は、以下の用途に使用されています:
  • ディスク拡散試験のためのEscherichia coli ATCC™ 25922株の培養
  • Staphylococcus aureus、Bacillus cereus、Pseudomonas aeruginosaEscherichia coliに対するフシジン酸のディスク拡散アッセイ
  • Staphylococcus aureus、Pseudomonas aeruginosa、Escherichia coliに対する薬物封入ナノハイドロキシアパタイト製剤の寒天拡散アッセイ
アプリケーション
ミューラー・ヒントン寒天培地はもともと病原性ナイセリア属菌種を単離するためにデザインされた固体培地ですが、今では、臨床試料から単離された好気性および通性嫌気性細菌の抗生物質に対する感受性検査(スルホンアミドを含む)に幅広く使用されています。
調製ノート
38 gを1 Lの蒸留水に懸濁し、沸騰させて培地を完全に溶解させ、121℃で15分間オートクレーブすることにより滅菌します。
その他情報
血液添加ミューラー・ヒントン寒天培地によるフェカリス菌(Enterococcus faecalis)に対するセフォトキサミンおよびその他のセファロスポリンの強化[1][2]
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70191-BULK:
70191-2.5KG:
70191-500G:
70191-VAR:
70191-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G M Eliopoulos et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 12(2), 149-156 (1989-03-01)
The activities of cefotaxime and other aminothiazoyl oxime cephalosporins against Enterococcus faecalis were enhanced by addition of 5% sheep blood to Mueller-Hinton agar. This effect was not seen with aztreonam (aminothiazoyl oxime monobactam), cefotiam (aminothiazoyl, nonoxime), or other cephalosporins, and
Multi-drug delivery system based on lipid membrane mimetic coated nano-hydroxyapatite formulations
Placente D, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 548(1), 559-570 (2018)
Preparation and evaluation of QbD based fusidic acid loaded in situ gel formulations for burn wound treatment
Aksu NB, et al.
Journal of drug delivery science and technology, 52, 110-121 (2019)
R D Jenkins et al.
Journal of clinical microbiology, 22(3), 369-374 (1985-09-01)
Disk diffusion susceptibility tests for enterococci are frequently modified by adding 5% sheep blood (SB) to Mueller-Hinton agar; the performance standards from the National Committee for Clinical Laboratory Standards sanction this addition. Susceptibility testing of aminoglycoside antibiotics is not recommended
Solid-state structure and antimicrobial and cytotoxicity studies of a cucurbit [6] uril-like Cu6L4 constructed from 3, 5-bis [(1H-tetrazol-5-yl) methyl]-4H-1, 2, 4-triazol-4-amine
Vasylevskyi S, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 74(11) (2018)
資料
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.