Merck
1.05465
Millipore
MacCONKEY agar
for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria (According harm. EP/USP/JP)
別名:
MACCONKEY agar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106213
品質水準
形状
medium granules (dehydrated (DCM))
メーカー/製品名
GranuCult®
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
50 g/L
かさ密度
720 kg/m3
アプリケーション
microbiology
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
適合性
Salmonella spp.
Shigella spp.
coliforms
詳細
Salmonella、Shigellaおよび大腸菌群の分離用 (According harm. EP/USP/JP)
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
NACL1054650500/1:
1054650500:
1054650000:
1054650504:
1054655000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.