Once prepared, nutrient agar plates typically have a shelf life of about 2 to 4 weeks when stored properly in a refrigerator at 2-8°C. It’s important to keep them in sealed, sterile containers to prevent contamination and dehydration.
おすすめの製品
認証
according to ISO 16266:2006
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
meat extract, 1 g/L
peptone, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 2 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.1±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
保管温度
2-25°C
適合性
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 栄養寒天培地は、特定の栄養所要量を必要としない微生物のルーチン培養に使用されます
- 菌数測定と増菌にも使われます。
- 栄養寒天培地は、特殊な培養培地を調製するためのベースとして使用できます。
調製ノート
その他情報
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70148-500G:
70148-100G:
70148-BULK:
70148-2.5KG:
70148-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques