Merck
L8912
Sigma-Aldrich
L-ロイシン
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
別名:
(S)-ロイシン, (S)-2-アミノ-4-メチルペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥5,740
25 G
¥8,480
100 G
¥26,700
1 KG
¥107,000
¥5,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥5,740
25 G
¥8,480
100 G
¥26,700
1 KG
¥107,000
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721722
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥5,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
L-ロイシン, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
由来生物
non-animal source
認証
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
アッセイ
98.5-101.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 14.9 to 16.0°, c = 4 in 6 M HCl
[α]25/D 14.9 to 17.3 °, c = 4 in 6 M HCl
品質
meets EP, JP, USP testing specifications
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL
微量陽イオン
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
アプリケーション
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
官能基
amine
carboxylic acid
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ロイシンは、非糖原性の必須アミノ酸です。本化合物は、タンパク質の構成要素である分枝鎖アミノ酸です。[1]
アプリケーション
L-ロイシンは以下に使用されています:
  • 筋管に対する肥大剤としてのその影響をモニタリングするため。[2]
  • 酵母を培養するためのPMG培地の成分として。[3]
  • 骨格筋細胞における筋管タンパク質合成分析のため。[4]
  • 肝臓脂質代謝に対するその影響を調べるため。[5]
生物化学的/生理学的作用
ロイシンは、細胞内シグナル伝達、遺伝子転写、および翻訳に関与します。ロイシンは、胎盤細胞、骨格筋、および脂肪組織のラパマイシン(mTOR)シグナル伝達経路の哺乳類標的を活性化することにより、タンパク質の合成を促進します。[6]ロイシンはタンパク質合成にエネルギーを供給するために、タンパク質分解を阻害して、ミトコンドリア発生、グルコース代謝、および脂肪酸酸化を促進します。[1]
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
本製品は、研究目的にのみ使用でき、薬剤、家庭用、または他の用途には適しません。
アプリケーション
同等製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8912-100G:
2512024:
L8912-10G:
L8912-VAR:
L8912-25KG:
2540097:
L8912-10MG:
L8912-25G:
L8912-1KG:
L8912-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Leucine for biochemistry
Millipore
1.05360
L-Leucine
(-)-Epicatechin and its colonic metabolite hippuric acid protect against dexamethasone-induced atrophy in skeletal muscle cells
Edwards S J, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 110, 109150- 109150 (2022)
Optimization of an in vitro bioassay to monitor growth and formation of myotubes in real time
Sylvia M
Bioscience Reports (2016)
Leucine in Obesity: Therapeutic Prospects
Yao K, et al.
Trends in Pharmacological Sciences, 37(8), 714-727 (2016)
The role of leucine and its metabolites in protein and energy metabolism
Duan Y, et al.
Amino Acids, 48(1), 41-51 (2016)
Yeast Augmented Network Analysis (YANA): a new systems approach to identify therapeutic targets for human genetic diseases
David J
F1000Research (2014)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf