安全性情報
M3769
Sigma-Aldrich
199培地
Modified, with Earle′s salts, without L-glutamine, sodium bicarbonate, and phenol red, powder, suitable for cell culture
別名:
M199 Medium, TCM 199
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 X 1 L
¥11,600
50 L
¥55,400
¥11,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 X 1 L
¥11,600
50 L
¥55,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
¥11,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
L-glutamine: no
phenol red: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
培地199は、初代移植片の培養のため完全既知組成培地として当初開発されたビタミン、アミノ酸、およびその他の因子の組み合わせです。この培地は、適切なサプリメントが添加される場合、特に形質転換していない細胞など、幅広い用途があります。培地199は、ワクチン生産、初代膵臓 外植片のin vitro培養、および水晶体組織に広く使用されます。
アプリケーション
Medium 199 has been used:
  • to culture the primary human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) for use in cell viability assay
  • to flush the uterine horn of gilts to recover day 12 conceptuses from uteri
  • to culture the peritoneal cells and immortalized human mesothelial cells (MeT-5A and ATCC-CRL-9444)
数量
培地1 Lあたり粉末9.4 gが含まれる組成になっています。
再構成
0.1 g/LのL-グルタミンおよび2.2 g/Lの重炭酸ナトリウムを添加してください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M3769-VAR:
M3769-2X5L:
M3769-25K:
M3769-10X1L:
M3769-50KG:
M3769-25KG:
M3769-10L:
M3769-50L:
M3769-BULK:
M3769LF1-BIBC:
M3769-1L:
M3769-50K:
M3769-PROC:
M3769-BIBC:
M3769-ALC2:
M3769-ALC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diane G Edmondson et al.
mBio, 12(1) (2021-02-25)
The bacterium that causes syphilis, Treponema pallidum subsp. pallidum, has now been cultured in vitro continuously for periods exceeding 3 years using a system consisting of coculture with Sf1Ep rabbit epithelial cells in TpCM-2 medium and a low-oxygen environment. In
J L N Barratt et al.
Parasitology, 137(13), 1867-1878 (2010-07-09)
Dientamoeba fragilis is a pathogen of the human gastrointestinal tract that is a common cause of diarrhoea. A paucity of knowledge on the in vitro cultivation and cryopreservation of Dientamoeba has meant that few studies have been conducted to investigate
Luciana de Lima Ferreira et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(12), e0009015-e0009015 (2020-12-29)
Trypanosoma rangeli is a non-pathogenic protozoan parasite that infects mammals, including humans, in Chagas disease-endemic areas of South and Central America. The parasite is transmitted to a mammalian host when an infected triatomine injects metacyclic trypomastigotes into the host's skin
Klaus Kratochwill et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 27(3), 937-946 (2011-08-23)
Exposure of mesothelial cells to peritoneal dialysis fluids (PDF) results in cytoprotective cellular stress responses (CSR) that counteract PDF-induced damage. In this study, we tested the hypothesis that the CSR may be inadequate in relevant models of peritoneal dialysis (PD)
Hung-Chang Chou et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 208, 112136-112136 (2021-10-11)
Nitric oxide (NO) is a potential therapeutic agent for various diseases. However, it is challenging to deliver this unstable, free-radical gaseous molecule in the body. Various nanoparticle-based drug delivery systems have been investigated as promising NO carriers without detailed characterization
資料
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.