スキップする
M4530
199培地
With Earle′s salts, ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Medium 199
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
M199 Medium, TCM 199
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥2,860
1 L
カートの在庫状況を確認する
¥5,150
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
¥2,860
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
199培地, With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
モルガンによって発表されたオリジナルのM199処方の完全液体版。
培地199は、初代移植片の培養のため完全既知組成培地として当初開発されたビタミン、アミノ酸、およびその他の因子の組み合わせです。この培地は、適切なサプリメントが添加される場合、特に形質転換していない細胞など、幅広い用途があります。培地199は、ワクチン生産、初代膵臓 外植片のin vitro培養、および水晶体組織に広く使用されます。
Application
Medium 199は、以下の用途に使用されています:
  • 神経細胞の初代培養物を維持するための懸濁培地として
  • 胎児心のex vivo培養のためのコラーゲンゲル成分として
  • 緩徐凍結プロトコールの一部として卵巣組織切片を維持するため
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M2154M2520M3769
199培地 With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M4530
199培地
199培地 With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M2154
199培地
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
M2520
199培地
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
M3769
199培地
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
components
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
components
L-glutamine: no
phenol red: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 199培地
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. London, U.K.
    • 3件のレビュー
    • 6件の投票
    星5/5個です。
    Good value for money and can be used as the basal medium for endothelial cell growth
    Really good value for money and always arrives with a good shelf-life in terms of expiry date. Great for adding cytokines + hydrocortisone to to create your own endothelial cell growth medium - has kept my HUVECs consistently happy since I started using it in 2018. Also great to use when isolating human primary endothelial cells.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?