Merck
M2946
Sigma-Aldrich
Mosapride クエン酸塩 二水和物
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₄ receptor agonist
別名:
4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl ]-2-morpholinyl]methyl]benzamide citrate 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥25,400
50 MG
¥64,300
¥25,400
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥25,400
50 MG
¥64,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25ClFN3O3 · C6H8O7 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
650.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥25,400
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
製品名
Mosapride クエン酸塩 二水和物,
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
オーガナイザー
Takeda
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2CN(CCO2)Cc3ccc(F)cc3
InChI
1S/C21H25ClFN3O3.C6H8O7.2H2O/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
InChI Key
KVKIQHMTGSGTFO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
5-HT4受容体アゴニストおよび5-HT3受容体アンタゴニスト
Mosaprideは、慢性胃炎、機能性消化不良、および胃食道逆流性疾患に対して有効であることが認められています。胃腸障害に関連する他の多くの症状の治療に役立ちます。Mosaprideは消化の運動性を改善することが知られています。[1]
特徴および利点
この化合物は武田薬品によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M2946-VAR:
M2946-BULK:
M2946-50MG:
M2946-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosapride
Curran MP and Robinson DM
Drugs, 68(7), 981-991 (2008)
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。