安全性情報
L7659
Sigma-Aldrich
Lewis-b tetrasaccharide
別名:
α-Fuc(1→2)-β-Gal-(1→3)-(α-Fuc-[1→4])-GlcNAc, Leb glycan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥60,600
¥60,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥60,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H45NO19
分子量:
675.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥60,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](NC(C)=O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C26H45NO19/c1-6-12(31)15(34)18(37)24(40-6)44-20-10(5-29)42-23(39)11(27-8(3)30)21(20)45-26-22(17(36)14(33)9(4-28)43-26)46-25-19(38)16(35)13(32)7(2)41-25/h6-7,9-26,28-29,31-39H,4-5H2,1-3H3,(H,27,30)/t6-,7-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23?,24-,25-,26-/m0/s1
InChI Key
OXNGKCPRVRBHPO-VIXGDSECSA-N
関連するカテゴリー
詳細
The Lewis b (Leb) antigens are widely expressed in the proximal colon. During fetal development, Leb antigens are found throughout the colon, but after birth, they gradually diminish in the distal colon.[1]
アプリケーション
Lewis-b tetrasaccharide has been used to treat the P protein for complex crystal growth.[2]
生物化学的/生理学的作用
The Lewis b (Leb) antigen reappearance is an excellent tumor marker for discriminating between malignant and benign tumors, and it can also be used in many cases of colon cancer.[1]
その他情報
Lewis-b human blood group determinant.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7659-1MG:
L7659-BULK:
L7659-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Nishihara et al.
Glycobiology, 9(6), 607-616 (1999-05-25)
Lewis b (Leb) antigens are gradiently expressed from the proximal to the distal colon, i.e., they are abundantly expressed in the proximal colon, but only faintly in the distal colon. In the distal colon, they begin to increase at the
Ning Hao et al.
Protein & cell, 6(2), 101-116 (2014-12-31)
Human noroviruses (huNoVs) recognize histo-blood group antigens (HBGAs) as attachment factors, in which genogroup (G) I and GII huNoVs use distinct binding interfaces. The genetic and evolutionary relationships of GII huNoVs under selection by the host HBGAs have been well
資料
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.