Merck
T9179
Sigma-Aldrich
テリフィックブロス
EZMix powder microbial growth medium
別名:
TB media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
TB; quick dissolve, dust-free formulation
無菌性
non-sterile
形状
powder
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
agriculture
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
関連するカテゴリー
詳細
テリフィックブロスは大腸菌の培養に使用される高度に参照される微生物増殖培地です。この栄養豊富な微生物のブロスはグリセロール、ペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミンおよび炭水化物を含みます。
アプリケーション
クローニング、高収量DNAプラスミド生産、および組換えタンパク質の高収量生産を目的としたE. Coli株の非選択的培養に適しています。また、適切な抗生物質を添加した選択的培養に適しています。
Terrific培養液は次の用途に使用されています。
  • pET28GST-LIC内のE.coli BL21 (DE3) V2RpRARE発現MLL SET(核癌原遺伝子)ドメインの選択的増殖用培地として。
  • IL-8(インターロイキン-8)を発現しているプラスミドを含むBL21 (DE3) 細胞を増殖するため。
  • Terrific培養液は、細菌懸濁液(Bacillus subtilis株1085B)への使用にも適しています。
特徴および利点
テリフィックブロスEZMix粉末から以下のものが得られます:
  • 安全に取扱いでき迅速に混合できる粒状で粉塵が無いフォーマット
  • 予算にやさしい液体の代替物
  • 修正された処方(グリセリンなし)
  • より大きいパッケージサイズを用いる容易なスケールアップ
構成
*入手可能な製品サイズは液量で提示されることがあることに留意してください。これは粉末型製品であり、これらのサイズは最終的に再編成された体積を反映しています。
23.6 g/L イースト菌抽出物
11.8g/L トリプトン
9.4 g/L K2HPO4
2.2 g/L KH2PO4
再構成
十分量の脱イオン水に粉末24.1 gおよびグリセロール4 mLを懸濁させ、500 mLに希釈します。 121℃で15分間オートクレーブ処理して滅菌します。 抗生物質など(必要な場合)を添加する前に冷却してください。
WGK
WGK 3
Jan Code
T9179-1KG-C:
T9179-6X500ML:
T9179-500ML:
T9179-5L:
T9179-VAR:
T9179-BULK:
T9179-2X5L:
T9179-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lac V Lee et al.
Biochemistry, 49(25), 5366-5376 (2010-05-19)
Undecaprenyl pyrophosphate synthase (UPPS) catalyzes the consecutive condensation of eight molecules of isopentenyl pyrophosphate (IPP) with farnesyl pyrophosphate (FPP) to generate the C(55) undecaprenyl pyrophosphate (UPP). It has been demonstrated that tetramic acids (TAs) are selective and potent inhibitors of
Cynthia Sanville Millard et al.
Protein expression and purification, 29(2), 311-320 (2003-05-28)
Contemporary approaches to biology often call for the high-throughput production of large amounts of numerous proteins for structural or functional studies. Even with the highly efficient protein expression systems developed in Escherichia coli, production of these proteins is laborious and
Optimizing antibody immobilization strategies for the construction of protein microarrays
Peluso P, et al.
Analytical Biochemistry, 312(2), 113-124 (2003)
Paul Peluso et al.
Analytical biochemistry, 312(2), 113-124 (2003-01-18)
Antibody microarrays have the potential to revolutionize protein expression profiling. The intensity of specific signal produced on a feature of such an array is related to the amount of analyte that is captured from the biological mixture by the immobilized
Idan Tuval et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(7), 2277-2282 (2005-02-09)
Aerobic bacteria often live in thin fluid layers near solid-air-water contact lines, in which the biology of chemotaxis, metabolism, and cell-cell signaling is intimately connected to the physics of buoyancy, diffusion, and mixing. Using the geometry of a sessile drop
プロトコル
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.