詳細
乳酸は、乳酸脱水素酵素(LDH)により、ピルビン酸から産生されるαヒドロキシルカルボン酸です。乳酸は、乳酸リンゲル液(リンゲル乳酸液)の主要成分の1つです。
アプリケーション
DL-乳酸ナトリウム溶液は、次の用途で使用されています。
- 精原幹細胞(SSC)のin vitro維持に対する培地成分の影響を評価するためにダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)-C培地の調製に用いるDMEM-Bの成分として。
- 精巣マクロファージの条件培地を得るために、ダルベッコ改変イーグル培地の栄養素ミクスチャーF12のサプリメントとして。′′
- 精子調製およびin vitro受精に使用する非受精能獲得培地およびTALP培地の成分として
- 卵母細胞保存のため、4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸(HEPES)緩衝合成卵管液(SOF)培地に使用
生物化学的/生理学的作用
乳酸は、乳酸菌(LAB)の炭水化物発酵により産生されます。微生物の種によって、L(+)、D(-)またはDL(ラセミ混合体)など、異なる形の乳酸が合成されます。抗菌特性があることから、食品の加工および保存に適しています。乳酸は、香味料および酸性化剤として有用です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4263-VAR:
L4263-100ML:
L4263-BULK:
L4263-1L:
L4263-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oocyte transport: developmental competence of bovine oocytes arrested at germinal vesicle stage by cycloheximide under air
Journal of Reproduction and Development, 49, 61-66 (2003)
Tumour necrosis factor-alpha released by testicular macrophages induces apoptosis of germ cells in autoimmune orchitis
Human Reproduction, 23, 1865-1872 (2008)
Lactic Acid in the Food Industry, 20-20 (2017)
Maintenance of mouse male germ line stem cells in vitro
Biology of Reproduction, 86, 2207-2214 (2003)
Critical care (London, England), 18(2), R48-R48 (2014-03-29)
Acute heart failure (AHF) is characterized by inadequate cardiac output (CO), congestive symptoms, poor peripheral perfusion and end-organ dysfunction. Treatment often includes a combination of diuretics, oxygen, positive pressure ventilation, inotropes and vasodilators or vasopressors. Lactate is a marker of