L5142
レクチン コムギ胚芽(Triticum vulgaris)由来
biotin conjugate, lyophilized powder
別名:
WGA, コムギ胚芽凝集素
サイズを選択してください
¥11,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥11,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
おすすめの製品
詳細
アプリケーション
- in lectin binding assay of samples from intrauterine stages of filarial parasites[3]
- in the histological studies of mice myocytes[4]
- for the generation bead-biotin-WGA complex with Dynabeads® M-280 Streptavidin magnetic beads for lectin magnetic separation of Toxoplasma gondii oocytes from water samples[5]
生物化学的/生理学的作用
包装
物理的形状
調製ノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5142-VAR:
L5142-1MG:
L5142-BULK:
L5142-5MG:
L5142-1MG-PW:
L5142-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.