スキップする
C7642
コンカナバリンA Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder
別名:
ConA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
2 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥14,800
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥27,700
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Biological source:
Canavalia ensiformis
¥14,800
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Canavalia ensiformis
conjugate
FITC conjugate
type
Type IV
form
lyophilized powder
composition
Protein, 5-15% biuret
extent of labeling
3-6 mol FITC per mol protein
impurities
Carbohydrate, essentially free
storage temp.
−20°C
Application
α−D-マンノ-ス, α−D-グルコ-スを含む糖タンパク質の蛍光検出用
Biochem/physiol Actions
Con Aは、血液型に特異的ではないものの、末端のα-D-マンノシル残基およびα-D-グリコシル残基に対する親和性を有しています。活性化には、Ca2+イオンおよびMn2+イオンが必要です。Con Aは、pH 5.6以下で解離して二量体になります。pH 5.8とpH 7.0の間では、Con Aは四量体として存在し、pH 7.0を超えると、高次凝集体が形成されます。Con Aは、その凝集度に依存した分裂促進活性を示します。スクシニル化されると、高活性な二量体となり、pH 5.6を超えても二量体は維持されます。
Packaging
包装サイズはタンパク質含量を基準にしています。
Physical form
リン酸緩衝液塩およびNaClを含有する凍結乾燥粉末
Analysis Note
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8、Ca2+およびMn2+を含有)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L7647L6397C0412
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis (jack bean)
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
impurities
Carbohydrate, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
impurities
carbohydrate, essentially free
impurities
salt, essentially free
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)