Merck
L3885
Sigma-Aldrich
スクシニル-コンカナバリンA
lyophilized powder
別名:
Succ-Con A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥32,600
¥32,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥32,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥32,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
フォーム
lyophilized powder
品質水準
組成
Protein, ~90% E1%/280
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
スクシニルCon Aは活性型二量体(二価)で、pH 5.6以上では再会合により四量体を形成することはありません。凝集活性はスクシニル化過程で大幅に低下しますが、マンノ-スまたはグルコ-ス残基との反応性は維持されます。
包装
容量はタンパク質含量に基づきます。
品質
高度に精製されています。
物理的形状
リン酸ナトリウム含有
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)