Merck
L4655
Sigma-Aldrich
ラテックスビーズ(カルボキシル化ポリスチレン, 黄緑色蛍光)
aqueous suspension, 1.0 μm mean particle size
別名:
Fluorescent Latex Beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.25
形状
aqueous suspension
品質水準
組成
Solids, 2.5%
テクニック
cell based assay: suitable
平均粒径
1.0 μm
蛍光検出
λex ~470 nm; λem ~505 nm
適合性
suitable for immunoassay
アプリケーション
cell analysis
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルボキシル基修飾ポリスチレンラテックスビーズは、イタリアに生息しアペニノ山脈の森の生息地の質を示す指標としてしばしば用いられするオサムシの一種、Carabus lefebvreiの免疫系に関する形態機能データの収集に用いられました。カルボキシル基修飾ポリスチレンラテックスビーズは、甲虫 Cetonischema aeruginosaの成体および幼虫の免疫防御機構に関する比較研究や、ラット甲状腺培養細胞の貧食能を調べる研究にも用いられました。
カルボキシル基修飾ポリスチレンラテックスビーズ(黄緑色蛍光)は以下の用途に用いられています。
  • 上皮成長因子に結合させ、間接免疫蛍光画像検査に
  • 食作用画像検査前のマウス気管支肺胞マクロファージおよびヒト単球由来マクロファージの培養に
  • サルモネラ発現緑色蛍光タンパク質(GFP)を併用し、共焦点顕微鏡検査および蛍光イメージングに
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
L4655-VAR:
L4655-BULK:
L4655-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elin Silverpil et al.
Inflammation, 34(1), 1-9 (2010-03-27)
There is now substantial evidence that the cytokine interleukin-17 orchestrates the accumulation of neutrophils in mammals and thereby contributes to host defense. However, the role of IL-17 in controlling neutrophil turnover is not fully understood. Here, we demonstrate that IL-17
Libin Huang et al.
Ocular immunology and inflammation, 24(6), 684-692 (2016-12-10)
To evaluate the effect of CX3CL1/CX3CR1 signaling on the interaction between mesenchymal stem cells (MSCs) and retinal microglia. Supernatants of homogenized retina were harvested from light-damaged SD rats (ISHR) to stimulated retinal microglia. Stimulated microglia were cocultured with MSCs, CX3CL1
Sarah Triboulet et al.
PloS one, 10(4), e0124496-e0124496 (2015-04-23)
Titanium dioxide and copper oxide nanoparticles are more and more widely used because of their catalytic properties, of their light absorbing properties (titanium dioxide) or of their biocidal properties (copper oxide), increasing the risk of adverse health effects. In this
Micro-shock waves mediated needle-less vaccine delivery
Jagadeesh G, et al.
Clinical Pharmacology Made Incredibly Easy! (2011)
Gal Mor Khalifa et al.
Journal of structural biology, 213(4), 107803-107803 (2021-10-26)
Stony coral exoskeletons build the foundation for the most biologically diverse marine ecosystems on Earth, coral reefs, which face major threats due to many anthropogenic-related stressors. Therefore, understanding coral biomineralization mechanisms is crucial for coral reef management in the coming