安全性情報
L3023
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド from Escherichia coli O111:B4
Detoxified
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥43,000
¥43,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥43,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥43,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Escherichia coli (O111:B4)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
white to beige
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は大腸菌血清型O111:B4から抽出され、クロマトグラフィーで精製されています。本大腸菌株は民間コレクション由来です。脂質A部分はアルカリ加水分解によって部分的に脱脂肪化されています。この脂質Aの脂肪酸部分を除去することで、結果的に解毒LPSとなり、エンドトキシンレベルは親分子のLPSの約1万分の1まで低くなっています。
アプリケーション
リポ多糖(LPS)は、グラム陰性菌の細胞壁に特徴的な成分です。LPSとその成分である脂質Aは、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するトール様受容体タンパク質ファミリーの1つである、トール様受容体4(TLR4)による先天的な免疫システムの細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)類は膜の外層に存在し、無莢膜株では細胞表面に露出しています。外膜の完全性に寄与し、胆汁塩および脂溶性抗生物質の作用から細胞を保護します。
調製ノート
この製品は水(5 mg/mL)または細胞培養液(1 mg/mL)に可溶で、かすんだ、淡黄色の溶液を与えます。さらに濃度をあげるには、さらに濁りますが、生理食塩水中でボルテックスにかけ 70~80°Cに温めることで 20 mg/mL の溶液が得られます。リポ多糖類はいずれの溶媒中でもミセルを生成する分子です。水およびリン酸緩衝生理食塩水中ではもやっとした溶液となります。有機溶媒ではきれいな溶液とはなりません。メタノールでは浮遊物を伴う濁った懸濁液となりますが、水では均質でかすんだ溶液となります。
クロマトグラフィー精製。アルカリ加水分解による脱脂肪化。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3023-5MG-PW:
L3023-10MG:
L3023-VAR:
L3023-25MG:
L3023-BULK:
L3023-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fernando F Anhê et al.
Cell reports, 36(11), 109691-109691 (2021-09-16)
Lipopolysaccharides (LPSs) can promote metabolic endotoxemia, which is considered inflammatory and metabolically detrimental based on Toll-like receptor (TLR)4 agonists, such as Escherichia coli-derived LPS. LPSs from certain bacteria antagonize TLR4 yet contribute to endotoxemia measured by endotoxin units (EUs). We
Hua Qiu et al.
Drug design, development and therapy, 13, 589-600 (2019-02-28)
Jie-Du-Hua-Yu (JDHY) granule is a combination of six traditional Chinese medicines with known therapeutic effect in treating acute liver failure (ALF). The aim of this study was to investigate the amelioration efficacy of JDHY in lipopolysaccharide/D-galactosamine (LPS/D-GalN)-induced ALF in rat
Carol L Ladner-Keay et al.
Prion, 10(6), 466-483 (2016-12-03)
Conversion of native cellular prion protein (PrPc) from an α-helical structure to a toxic and infectious β-sheet structure (PrPSc) is a critical step in the development of prion disease. There are some indications that the formation of PrPSc is preceded
Gabrielle R Andrade et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 10(10), 2864-2874 (2014-12-09)
E. coli O111 strains are responsible for outbreaks of blood diarrhea and hemolytic uremic syndrome throughout the world. Because of their phenotypic variability, the development of a vaccine against these strains which targets an antigen that is common to all
Gabriela Cruz-Carrillo et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 452-452 (2020-06-26)
Fetal programming by hypercaloric intake leads to food addiction-like behavior and brain pro-inflammatory gene expression in offspring. The role of methylome modulation during programming on central immune activation and addiction-like behavior has not been characterized. We employed a nutritional programming
関連コンテンツ
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.