Merck
L2775
Sigma-Aldrich
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 125 ‑ 500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,506
¥5,506
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,506
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
¥5,506
Check Cart for Availability
物質
lead (Vikem vinyl coated)
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 125 ‑ 500 mL
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Bel-Art F18307-0005
内部直径
1.7 in. (43 mm)
重量
227 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)