Merck
HS8882D
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 1000 to 4000 mL, blue
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥5,908
¥5,908
出荷予定日2025年6月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥5,908
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.71
¥5,908
出荷予定日2025年6月02日
物質
blue
特徴
fits beaker size 1000 to 4000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS8882D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
特徴および利点
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)