Merck
L2900
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 500 ‑ 2,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
物質
lead (Vikem vinyl coated)
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Bel-Art F18307-00015
リング内径
56 mm
重量
681 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)